Learn More
Bel-Art™ Penna per superfici bagnate SP Scienceware™
La penna pressurizzata versatile scrive chiaramente su superfici bagnate, grasse e difficili da contrassegnare
Marca:  Bel-Art™ F13382-0000
33.96 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21676" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10722694
  • 46.35€ / Pezzo
Spedizione stimata: 28-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Per l'uso sotto l'acqua, capovolta e a temperature estreme
  • Scrive su carta secca come una penna a sfera standard
  • Eccellente per la marcatura di slot su Southern, Northern e Western blot o per la marcatura di punti di allineamento su filtri per blotting posizionati su piastre di agar contenenti colonie batteriche o placche di fagi
  • Contrassegnare le corsie su blot bagnati prima di tagliare il filtro in strisce da incubare separatamente con diversi antisieri o sonde
  • Utilizzabile anche per correggere o scrivere su etichette bagnate conservate in un bagno d'acqua, in azoto liquido o in un congelatore a -20 °C (-4 °F)
  • Estremamente utile per contrassegnare i filtri durante la lavorazione di tamponi subacquei
  • Pratica e affidabile per la scrittura su superfici verticali
Order Info
Compatibile con l'adattatore per montaggio a parete per erogatore di nastro di etichettatura Economy Write-on™ Bel-Art Scienceware (codice produttore 13473-0001) venduto separatamente.
Specifica
Specifica
Penna per superfici umide
Nero
Gli usi includono la modifica delle informazioni sulle etichette umide causate da bagni d'acqua con azoto liquido o da un congelatore. Per la marcatura di fessure su blot Southern, Northern e Western
Confezioni singole