Learn More
Bel Art™ Peso in filo di piombo per fiasche SP Scienceware™ con rivestimento in Vikem™
Codice prodotto. 12363946 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) esterno:
0.25 pollici
0.31 in
Diametro (sistema metrico) esterno:
0.64 cm
0.8 cm
Peso (sistema imperiale):
0.25 libbre
0.38 libbre
Peso (sistema metrico):
114 g
176 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 12363946
Marca: Bel Art™ F183240000
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
I pesi metallici di piombo a elica, spirale, cono o qualsiasi altra forma consentono di stabilizzare i recipienti in un bagno d'acqua
  • Può essere arrotolato a spirale intorno a fiasche, inserito in manici o avvolto attorno ai colli di bottiglia
  • Rivestito in vinile Vikem rosso resistente agli agenti chimici
  • La lunghezza di 30 cm (12 pollici) e la flessibilità rendono questi pesi molto versatili
Specifica
Product Type Accessorio
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Red
Capacità Flasks (Assorted Sizes)
Materiale Vinyl-coated Lead
Posizioni 1
Forma Cylindrical
Ripiani None
Sovrapponibile No
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Flasks
Lunghezza (sistema metrico) 30 cm
Larghezza (sistema metrico) 20 mm
Altezza (sistema metrico) 20 mm
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.25 pollici
Diametro (sistema metrico) esterno 0.64 cm
Diametro (sistema metrico) interno 20 mm
Peso (sistema imperiale) 0.25 libbre
Peso (sistema metrico) 114 g