Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ diametro esterno 5 mm Provette NMR Precision a parete sottile
Codice prodotto. 15358738 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
178 mm
203.2 mm
228.6 mm
Modello:
505-PS-7-5
505-PS-8-5
505-PS-9-5
506-PP-7-5
506-PP-8-5
506-PP-9-5
507-PP-7-5
507-PP-8-5
507-PP-9-5
526-PP-7-5
526-PP-8-5
526-PP-9-5
527-PP-7-5
527-PP-8-5
527-PP-9-5
528-PP-7-5
528-PP-8-5
528-PP-9-5
535-PP-7-5
535-PP-8-5
535-PP-9-5
541-PP-7-5
541-PP-8-5
542-PP-7-5
542-PP-8-5
Forza del campo:
100 MHz
1000 MHz
200 MHz
300 MHz
350 MHz
400 MHz
500 MHz
600 MHz
800 MHz
Dimensione della confezione:
5 confezioni
I tappi non sono consigliati per l'uso con campioni disciolti in cloroformio-d o acetone-d6.
Codice prodotto. 15358738
Marca: Bel-Art™ 660100575
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
I tappi non sono consigliati per l'uso con campioni disciolti in cloroformio-d o acetone-d6.
Per massimizzare l'SNR, le provette per NMR di precisione presentano impurità paramagnetiche minime che potrebbero influire sullo spessoramento. Rigide tolleranze di DI e DE di soli 0.0065 mm per inserti Wilmad
Prodotte in uno stabilimento all’avanguardia con certificazioni ISO 9001:2008 Lo stabilimento statunitense utilizza un esclusivo processo di compattazione e smerigliatura di precisione per modellare la superficie interna con il massimo fattore di riempimento.
  • La superficie interna è resistente a basi e acidi forti a temperatura ambiente
  • Utilizzabile in sicurezza a temperature fino a 230° C e con un intervallo di temperatura di 120° C
  • Classificata come classe idrolitica 1
  • In vetro borosilicato che soddisfa i requisiti del vetro di tipo 1 classe A stabiliti dall’ASTM E438
  • Ispezione al 100% con più misuratori tracciabili NIST e controlli dei difetti della superficie ottica
Specifica
Camber (Metric) 3.8 μm
Concentricity (Metric) 3.8 μm
Lunghezza (sistema metrico) 178 mm
Materiale Glass (Type 1, Class A)
Product Type NMR Tube
Diametro (sistema metrico) esterno 4.9635± 0.0065mm
Diametro (sistema metrico) interno 4.2065± 0.0065mm
Forza del campo 1000 MHz
Lunghezza (sistema imperiale) 7 pollici
Spessore (sistema metrico) parete 0.38 mm
Modello 542-PP-7-5