Learn More
Kern Sohn Bilancia da tavolo GAB
Compact bench scale that is practical for small spaces.
Marca: Kern Sohn GAB30K5DNM
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Dimensioni compatte adatte agli spazi ristretti
- Massima mobilità: grazie all‘alimentazione accumulatore (su richiesta), alla struttura compatta ed al peso ridotto, adatta per l‘uso in luoghi diversi (produzione, magazzino, spedizione ecc.)
- Pesata con valori di tolleranza (checkweighing): un segnale ottico ed acustico supporta il lavoro di porzionatura, dosaggio o assortimento
- Sommare dei pesi
- Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura
Specifica
15 kg, 30 kg | |
5 g, 10 g | |
Compact |