Learn More
Wheaton™ Bench-Top Mini-Bottle Roller Apparatus
Codice prodotto. p-8014258 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Modello:
C Model
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10185812
Marca: Wheaton™ W348923C
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For cell cultivation research or staining procedures. Wheaton™ Bench-Top Mini-Bottle Roller Apparatus allows for serum and media bottles, as well as culture tubes.
  • Accommodates bottles 38 to 60mm in diameter and 240mm long
  • Deck kits available to double or triple capacity
  • Precise and reproducible speed adjustments
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Intervallo di velocità 3 to 45 rpm
Requisiti elettrici 100/240 V, 50/60 Hz, 14 W
Tensione 100/240 V
Temperature Range (Metric) 40°C
Wattage 14 W
Certificazione/Conformità CE, CSA, UL
Frequenza 50/60 Hz
Profondità (sistema metrico) 32.5 cm
Altezza (sistema metrico) 18 cm
Larghezza (sistema metrico) 32 cm
Peso (sistema metrico) 8 kg
Modello C Model
Da utilizzare con (applicazione) For the growth and observation of various cell cultures
Quantità confezione 1 Ea.