Learn More
Wheaton™ Bench-Top Small Bottle Roller Apparatus
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Modello:
C Model
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Accommodates two bottles 75 to 121mm in diameter and 290mm long
- Deck kits available to double or triple capacity
- Can be operated in standard incubators and chill rooms (5° to 40°C)
- Precise and reproducible speed adjustments
Specifica
Specifica
| Intervallo di velocità | 0.1 to 3.8 rpm |
| Requisiti elettrici | 100/240 V, 50/60 Hz, 14 W |
| Tensione | 100/240 V |
| Temperature Range (Metric) | 40°C |
| Wattage | 14 W |
| Certificazione/Conformità | CE, CSA, UL |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Profondità (sistema metrico) | 32.5 cm |
| Altezza (sistema metrico) | 18 cm |
| Larghezza (sistema metrico) | 32 cm |
| Vedi altri risultati |