Learn More
Ratiolab™ Bench-top Stand for Waste Disposal Bags
This Bench-top Stand for Waste Disposal Bags stands 35 cm high and accommodates waste disposal bags sized 300 x 500 mm.
Marca:  Ratiolab™ 7001430
Codice prodotto. 16201462
  • 21.90€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Practical bench-top stand, plastic-coated, with 3 rubber feet.
  • For bag size 300 x 500 mm
waste, disposable, stand, bag
Specifica
Specifica
Waste Disposal Bags, 300 x 500 mm
Non-sterile
35 cm