Learn More
Köttermann Bench-type Hood
Designed for universal use, this Bench-type Hood is ideal for dealing with organic solvents and is also suitable for working with cold or diluted acids.
1808.20€ - 2050.84€
Specifica
Dimensioni (L x P x A) | 800 x 1350 x 640 mm |
---|---|
Tensione | 230 V |
Peso (sistema metrico) | 85 kg |
Codice del prodotto | Marca | Opzioni di configurazione | Tipo di spina | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Opzioni di configurazione | Tipo di spina | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17342189
|
Köttermann
451-00028 |
No Ventilation Fan | Plug Type D/F (Schuko/Old British Plug) |
1813.98€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-12-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17362189
|
Köttermann
451-00032 |
No Ventilation Fan | GB Plug |
1808.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-12-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17352189
|
Köttermann
451-00031 |
Ventilation Fan | GB Plug |
2050.84€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-12-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- All-purpose hood for general use
- Optimized protection from volatile hazardous materials
- Long-lasting steel construction
- Ergonomic features to improve workflow
Specifica
800 x 1350 x 640 mm | |
230 V | |
85 kg |