Learn More
Benchmark Scientific™ Benchmark Industrial HCS High Capacity Stirrers
Click to view available options
Capacità:
50 L
150 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Stir up to 50 or 150 L volumes
- Chemical resistant, white ceramic top surface
- Powerful motor ideal for large vessel applications
- Digital control of both stirring speed and timer
Specifica
Specifica
| Speed | 50 to 1500 rpm |
| Posizioni di agitazione | 1 |
| Materiale piastra superiore | Ceramic-coated Aluminum |
| Capacità | 50 L |
| Display | Digital |
| Forma | Square |
| Tensione | 230 VAC |
| Wattage | 30 W |
| Dimensioni (L x P x A) | 42.5 x 30 x 9 cm |
| Tipo di spina | EU |
| Vedi altri risultati |