Learn More
Astell Scientific™ Autofill Benchtop Autoclaves
Totally self-contained front-loading autoclaves requiring no plumbing and only a standard single phase power supply.
11920.00€ - 15910.00€
Specifica
Altezza (sistema metrico) esterno | 540 mm |
---|---|
Product Type | Benchtop Autoclave |
Requisiti elettrici | Single Phase 230 V, 13 Amps, 50/60 Hz |
Larghezza (sistema metrico) parte esterna | 520 mm |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12392019
|
Astell Scientific™
AMB230 |
43 L |
13695.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12715375
|
Astell Scientific™
AMB240 |
63 L |
15910.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12705375
|
Astell Scientific™
AMB220 |
33 L |
11920.00€
Pezzo |
N/A | |||||
Attualmente non è disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile
Visualizzare prodotti alternativi
|
Descrizione
- Fitted with heaters in chamber as standard
- With an integral reservoir and in-built water re-circulation system
- Once the reservoir is filled, this provides water for up to 15 cycles and also acts as a collection vessel for condensate and the water that is automatically returned from the chamber at the end of each cycle, minimizing water usage
- Media holdwarm and delayed start facility
- 5.7 in. colour touchscreen with integrated USB data port
- Electropolished stainless steel chamber
- Simple pre-post vacuum option available
- Adjustable time and temperature
Specifica
540 mm | |
Benchtop Autoclave | |
Single Phase 230 V, 13 Amps, 50/60 Hz | |
520 mm |