Learn More
Thermo Scientific™ Benchtop Coolers
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10253921
Click to view available options
Gamma di temperatura:
-20 °C
-20°C
0 °C
0°C
Matrice:
3 x 4
4 x 5
4 x 8
Capacità:
12 Tubes (12 to 13 mm dia.)
12 Tubes (16 to 17 mm dia.)
32 Cryogenic Vials, Microcentrifuge Tubes (0.2 to 0.5 mL)
Da 0.2 a 0.5 ml
Flaconi criogenici e provette per microcentrifuga da 0.2 a 0.5 ml
Provette da 0.2 a 1.5 ml (un totale di dodici)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10253921
Marca: Thermo Scientific™ 51161600
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per proteggere enzimi, cellule, reagenti e soluzioni È possibile mantenere le stesse temperature del congelatore anche durante l'uso sul banco con i refrigeratori da banco.
Per proteggere enzimi, cellule, reagenti e soluzioni è possibile mantenere le stesse temperature del congelatore anche durante l'uso sul banco con i refrigeratori da banco Thermo Scientific™.
  • Maintain freezer temperature during frost-free cycles, power failures and accidental door openings
  • Holds 12, 20 or 32 tubes
  • Inserts are included for 1.5 mL tubes to have the compatibility to hold 0.2-0.5 mL microcentrifuge tubes
  • Printed grid on one-way keyed lid for proper orientation and sample identification
  • Molded of impact-resistant polycarbonate with locking handle for long-term use
  • Stackable to save space
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Altezza (sistema metrico) 190 mm
Altezza (sistema imperiale) 7.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 197 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 7.75 in.
Larghezza (sistema metrico) 140 mm
Larghezza (sistema imperiale) 5.5 in.
Dimensioni (L x P x A) 7.75 x 5.5 x 7.5 in. (197 x 140 x 190 mm)
Descrizione 3x4 compartments, for 16-17mm dia.vials
Matrice 3 x 4
Mantiene la temperatura, ore <1°C, 5.0
Progettazione Non-filled/clear lid
Materiale Polycarbonate
Tipo Benchtop Cooler
Colore Clear
Capacità (sistema metrico) 0.2 to 0.5 mL
Capacità 12 Tubes (16 to 17 mm dia.)
Gamma di temperatura 0°C
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna:
Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.