Learn More
Thermo Scientific™ Benchtop Coolers
Click to view available options
Gamma di temperatura:
-20 °C
-20°C
0 °C
0°C
Matrice:
3 x 4
4 x 5
4 x 8
Capacità:
12 Tubes (12 to 13 mm dia.)
12 Tubes (16 to 17 mm dia.)
32 Cryogenic Vials, Microcentrifuge Tubes (0.2 to 0.5 mL)
Da 0.2 a 0.5 ml
Flaconi criogenici e provette per microcentrifuga da 0.2 a 0.5 ml
Provette da 0.2 a 1.5 ml (un totale di dodici)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Per proteggere enzimi, cellule, reagenti e soluzioni è possibile mantenere le stesse temperature del congelatore anche durante l'uso sul banco con i refrigeratori da banco Thermo Scientific™.
- Maintain freezer temperature during frost-free cycles, power failures and accidental door openings
- Holds 12, 20 or 32 tubes
- Inserts are included for 1.5 mL tubes to have the compatibility to hold 0.2-0.5 mL microcentrifuge tubes
- Printed grid on one-way keyed lid for proper orientation and sample identification
- Molded of impact-resistant polycarbonate with locking handle for long-term use
- Stackable to save space
Specifica
Specifica
| Altezza (sistema metrico) | 190 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 7.5 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 197 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 7.75 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 140 mm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 5.5 in. |
| Dimensioni (L x P x A) | 7.75 x 5.5 x 7.5 in. (197 x 140 x 190 mm) |
| Descrizione | 3x4 compartments, for 12-13mm dia.vials |
| Matrice | 3 x 4 |
| Mantiene la temperatura, ore | <1°C, 5.0 |
| Vedi altri risultati |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna:
Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.