Learn More
Wilmad-LabGlass™ Provette NMR per spettrometri da banco
Codice prodotto. 15806905 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
7 pollici
8 pollici
Modello:
WG-BTNMR-7
WG-BTNMR-7-25
WG-BTNMR-8
WG-BTNMR-8-25
Quantità:
25
150
Dimensione della confezione:
pezzi 150
pezzi 25
Codice prodotto. 15806905
Marca: Wilmad-LabGlass™ 666090825
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Le provette NMR da banco Wilmad-LabGlass sono state testate per garantire le prestazioni e assicurare l'acquisto sicuro di materiali di consumo per gli strumenti.
  • Provette con diametro esterno di 5 mm disponibili in lunghezze di 7” o 8” in confezioni da 25 o 150 pezzi
  • La confezione consente un facile accesso e stoccaggio delle provette
  • Prezzo conveniente per un ambiente di laboratorio ad alta produttività
  • Struttura in vetro borosilicato Tipo 1, Classe B con tappi monouso
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Spettrometri NMR da banco
Lunghezza (sistema metrico) 20.3 cm
Materiale Vetro borosilicato
Product Type Provette NMR
Colore Trasparente
Tipo di chiusura Tappo
Diametro (sistema metrico) esterno 5 mm
Da utilizzare con (applicazione) Esperimenti NMR
Lunghezza (sistema imperiale) 8 pollici
Spessore (sistema metrico) parete 0.43 mm
Quantità 25
Modello WG-BTNMR-8-25