Learn More
Wilmad-LabGlass™ Provette NMR per spettrometri da banco
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
7 pollici
8 pollici
Modello:
WG-BTNMR-7
WG-BTNMR-7-25
WG-BTNMR-8
WG-BTNMR-8-25
Quantità:
25
150
Dimensione della confezione:
pezzi 150
pezzi 25
Descrizione
- Provette con diametro esterno di 5 mm disponibili in lunghezze di 7” o 8” in confezioni da 25 o 150 pezzi
- La confezione consente un facile accesso e stoccaggio delle provette
- Prezzo conveniente per un ambiente di laboratorio ad alta produttività
- Struttura in vetro borosilicato Tipo 1, Classe B con tappi monouso
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Spettrometri NMR da banco |
| Lunghezza (sistema metrico) | 17.8 cm |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Product Type | Provette NMR |
| Colore | Trasparente |
| Tipo di chiusura | Tappo |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 5 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Esperimenti NMR |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 7 pollici |
| Spessore (sistema metrico) parete | 0.43 mm |
| Vedi altri risultati |