Learn More
Benfotiamine, MedChemExpress
MedChemExpress Benfotiamine (S-Benzoylthiamine O-monophosphate) is an analog of vitamin B1 with higher absorption and bioavailability than vitamin B1, and is commonly used as a food supplement for diabetic complications. Benfotiamine exhibits direct antioxidative capacity and prevents induction of DNA damage.
Marca: Medchem Express HY-17374
Descrizione
Benfotiamine (S-Benzoylthiamine O-monophosphate) is an analog of vitamin B1 with higher absorption and bioavailability than vitamin B1, and is commonly used as a food supplement for diabetic complications. Benfotiamine exhibits direct antioxidative capacity and prevents induction of DNA damage.Specifica
Benfotiamine | |
White | |
C19H23N4O6PS | |
S-Benzoylthiamine O-monophosphate | |
CC1=NC=C(CN(/C(C)=C(CCOP(O)(O)=O)/SC(C2=CC=CC=C2)=O)C=O)C(N)=N1 | |
466.45 | |
Research | |
Neuroscience-Neurodegeneration |
22457-89-2 | |
Research | |
1 g | |
DMSO : ≥ 50 mg/mL (107.19 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (1.44 mM; Need ultrasonic) | |
466.45 | |
99.26% | |
Solid |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Research purposes only