Learn More
Benzaldehyde, 99+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
500mL, Plastic Coated Glass bottle
Specifica
Specifica
CAS | 100-52-7 |
Punto di fusione | -26°C |
pH | 5.9 |
Punti di ebollizione | 179°C |
Imballaggio | Plastic Coated Glass bottle |
Formula molecolare | C7H6O |
Numero MDL | 3299 |
Quantità | 500 mL |
Peso formulazione | 106.12g/mol |
Forma fisica | Liquid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Benzaldehyde
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H332-Nocivo se inalato.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/A§