Learn More
Benzamidine hydrochloride, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10791242
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1670-14-
Formula molecolare C7H9ClN2
Molecular Weight (g/mol) 156.61
Numero MDL MFCD00066285
InChI Key LZCZIHQBSCVGRD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzamidine hydrochloride hydrate, benzenecarboximidamide hydrochloride hydrate, benzamidine hydrate hydrochloride, benzamidinium chloride, benzamidinehydrochloridehydrate, amidinobenzene hydrochloride, benzamidine hydrochloride monohydrate, acmc-20a6bw, ksc491m3d, benzamidin hydrochloride hydrate
PubChem CID 16219042
SMILES Cl.NC(=N)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Benzamidine hydrochloride
Punto di fusione 167.0°C to 171.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare C(NH2)NHC6H5·HCl
Quantità 100 g
Beilstein 09,28
Fieser 06,27
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
IUPAC Name [amino(phenyl)methylidene]azanium
Peso formulazione 156.61
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzamidine hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.