Learn More
Benzamidine Hydrochloride Hydrate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10549630
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 206752-36-5, 1670-14-0
Formula molecolare C7H9ClN2
Molecular Weight (g/mol) 156.61
Numero MDL MFCD00066285
InChI Key LZCZIHQBSCVGRD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzamidine hydrochloride hydrate, benzenecarboximidamide hydrochloride hydrate, benzamidine hydrate hydrochloride, benzamidinium chloride, benzamidinehydrochloridehydrate, amidinobenzene hydrochloride, benzamidine hydrochloride monohydrate, acmc-20a6bw, ksc491m3d, benzamidin hydrochloride hydrate
PubChem CID 16219042
IUPAC Name benzenecarboximidamide;hydrate;hydrochloride
SMILES Cl.NC(=N)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Benzamidine hydrochloride hydrate
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 80°C to 86°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5 to 102.5% (on dry substance) (Argentometry)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare HCl·xH2O
Quantità 100 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 156.61
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzamidine hydrochloride hydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.