Learn More
Benzoic acid, 99%, extra pure
Codice prodotto. 10455365 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
Imballaggio:
Fibre drum
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
25kg
500g
Codice prodotto. 10455365
Marca: Thermo Scientific Acros 149130025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Benzoic acid, 99%, C7H6O2, CAS Number-65-85-0, benzenecarboxylic acid, benzeneformic acid, benzenemethanoic acid, benzoesaeure gk, benzoesaeure gv, carboxybenzene, dracylic acid, phenylcarboxylic acid, phenylformic acid, retardex, 2.5kg, (20 wt.% soln. in ethanol) clear, 09,92, 249.0 deg.C, 100.0 | CAS: 65-85-0 | C7H6O2 | 122.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 65-85-0
Formula molecolare C7H6O2
Molecular Weight (g/mol) 122.12
Numero MDL MFCD00002398
InChI Key WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzenecarboxylic acid, dracylic acid, benzeneformic acid, carboxybenzene, phenylformic acid, benzenemethanoic acid, phenylcarboxylic acid, retardex, benzoesaeure gk, benzoesaeure gv
PubChem CID 243
ChEBI CHEBI:30746
IUPAC Name benzoic acid
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Benzoic acid
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 121.0°C to 123.0°C
Colore Orange to White
Punti di ebollizione 249.0°C
Punto d'infiammabilità 121°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare C6H5CO2H
Quantità 2.5 kg
Beilstein 09,92
Fieser 01,49; 13,312
Indice di Merck 15,1093
Informazioni di solubilità Solubility in water: 3g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,ether,chloroform,,ccl4,carbon disulfide and turpentine
Peso formulazione 122.12
Chiarezza (20 wt.% soln. in ethanol) clear
Percent Purity 99%
Grado Ultrapuro
Forma fisica Powder, Crystals or Chunks