Learn More
Benzonitrile, 99+%, for spectroscopy, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
50 mL
250 mL
1 L
Imballaggio:
Glass bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For UV/VIS spectroscopy
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Benzonitrile |
Nota nome | 99+% |
Absorbance | (1 cm cell vs water), (1 cm cell vs water) at 0nm, 0.01 max. at 360nm, 0.01 max. at 400nm, 0.03 max. at 335nm, 0.15 max. at 310nm, 0.3 max. at 305nm, 1 max. at 300nm |
CAS min. % | 99.0 |
CAS max % | 100.0 |
Punto di fusione | -13.0°C |
Densità | 1.0100g/mL |
Punti di ebollizione | 188.0°C to 191.0°C |
Punto d'infiammabilità | 71°C |
Intervallo percentuale saggio | 99% min. (GC) |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Benzonitrile
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- MIXTURE LIST-Contiene: Benzonitrile