Learn More
Benzonitrile, for HPLC, Thermo Scientific Chemicals
68.20€ - 221.00€
Identificatori chimici
CAS 100-47-0
Formula molecolare C7H5N
Molecular Weight (g/mol) 103.12
InChI Key JFDZBHWFFUWGJE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phenyl cyanide, cyanobenzene, benzenenitrile, benzoic acid nitrile, benzene, cyano, benzenecarbonitrile, phenylcyanide, fenylkyanid, fenylkyanid czech, benzonitril
PubChem CID 7505
ChEBI CHEBI:27991
IUPAC Name benzonitrile
SMILES C1=CC=C(C=C1)C#N
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
11905651
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Acros
446911000
100 mL Glass bottle
68.20€
100mL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11985641
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Acros
446910010
1 L Glass bottle
221.00€
1L
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
100-47-0
103.12
phenyl cyanide, cyanobenzene, benzenenitrile, benzoic acid nitrile, benzene, cyano, benzenecarbonitrile, phenylcyanide, fenylkyanid, fenylkyanid czech, benzonitril
CHEBI:27991
C1=CC=C(C=C1)C#N
C7H5N
JFDZBHWFFUWGJE-UHFFFAOYSA-N
7505
benzonitrile
Specifica
Benzonitrile
-13.0°C
188.0°C to 191.0°C
C7H5N
1.5270 to 1.5290
1.01
Solubility in water: 10g/L (100°C). Other solubilities: misicble with most common organic solvents
C1=CC=C(C=C1)C#N
103.12
CHEBI:27991
103.12
100-47-0
1.0100g/mL
71°C
C6H5CN
15,1099
phenyl cyanide, cyanobenzene, benzenenitrile, benzoic acid nitrile, benzene, cyano, benzenecarbonitrile, phenylcyanide, fenylkyanid, fenylkyanid czech, benzonitril
JFDZBHWFFUWGJE-UHFFFAOYSA-N
benzonitrile
7505
1.24 mPa.s (25°C)
HPLC
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Harmful in contact with skin.
Harmful if swallowed.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 202-855-7