Learn More
Benzophenone, 99%, pure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10529980
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 119-61-9
Formula molecolare C13H10O
Molecular Weight (g/mol) 182.22
InChI Key RWCCWEUUXYIKHB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzophenone, diphenyl ketone, benzoylbenzene, phenyl ketone, methanone, diphenyl, alpha-oxoditane, ketone, diphenyl, benzene, benzoyl, alpha-oxodiphenylmethane, diphenylketone
PubChem CID 3102
ChEBI CHEBI:41308
IUPAC Name diphenylmethanone
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico Benzophenone
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 47.0°C to 49.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 305.0°C
Punto d'infiammabilità 143°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare (C6H5)2CO
Quantità 500 g
Beilstein 07,411
Fieser 13,108
Indice di Merck 15,11
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: 1g/7.5mL alcohol,1g/6mL ether,soluble in chloroform,acetone and benzene
Peso formulazione 182.22
Percent Purity 99%
Grado Pure
Forma fisica Crystalline Powder or Flakes
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzophenone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.