Learn More
Benzophenone imine, 97%, stabilized, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
Materiale o nome chimico | Benzophenone imine |
Nota nome | Stabilized |
CAS min. % | 96.0 |
CAS max % | 100.0 |
Punto di fusione | -30°C |
Colore | Brown-Yellow to Colorless |
Densità | 1.0800g/mL |
Punti di ebollizione | 216°C (75.0 mmHg) |
Punto d'infiammabilità | 145°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Benzophenone imine
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.