Learn More
Benzyl Alcohol NF, Macron Fine Chemicals™
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 L
Imballaggio:
Glass
Glass Bottle
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Benzyl Alcohol |
Imballaggio | Glass |
Quantità | 4 L |
Peso formulazione | 108.14 |
Grado | NF |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Benzyl alcohol
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H302-Nocivo se ingerito.
- H332-Nocivo se inalato.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: Benzyl alcohol