Learn More
Benzyl Alcohol, puriss., Honeywell
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
30 kg
Specifica
Materiale o nome chimico | Benzyl Alcohol |
Nota nome | Meets analytical specification of Ph.Eur.BP, NF |
Densità | 1.045g/mL at 25°C |
Punto d'infiammabilità | 96°C (204.8°F) |
Residuo della combustione | ≤0.005% (as SO4) |
Punto di combustione | 817°F |
Formula lineare | C6H5CH2OH |
Quantità | 1 L |
Numero UN | 3334 |
Beilstein | 878307 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Identificativo prodotto
- Benzyl alcohol
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H302 + H332-Nocivo se ingerito o inalato.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.