Learn More
Benzyl benzoate, 99+%
Codice prodotto. p-3735583 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1L
250mL
5L
Codice prodotto. 10654752
Marca: Thermo Scientific Acros 105862500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 120-51-4 | C14H12O2 | 212.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 120-51-4
Formula molecolare C14H12O2
Molecular Weight (g/mol) 212.25
Numero MDL MFCD00003075
InChI Key SESFRYSPDFLNCH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ascabiol, benylate, novoscabin, benzoic acid, phenylmethyl ester, scabitox, scobenol, ascabin, benzyl phenylformate, benzoic acid, benzyl ester, phenylmethyl benzoate
PubChem CID 2345
ChEBI CHEBI:41237
IUPAC Name benzyl benzoate
SMILES O=C(OCC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Benzyl benzoate
Acidità 0.3mg KOH/g max.
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 18.0°C to 20.0°C
Colore Colorless
Densità 1.1180g/mL
Punti di ebollizione 323.0°C
Punto d'infiammabilità 147°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CO2CH2C6H5
Indice di rifrazione 1.5670 to 1.5700
Quantità 250 mL
Beilstein 09, 121
Indice di Merck 15, 1130
Gravità specifica 1.118
Informazioni di solubilità Solubility in water: 15.3mg/l (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform and ether,insoluble in glycerol
Viscosità 10.9 mPa.s (25°C)
Peso formulazione 212.25
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzyl benzoate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/