Learn More
Benzyl cinnamate, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11464117
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 103-41-3
Formula molecolare C16H14O2
Molecular Weight (g/mol) 238.29
Numero MDL MFCD00004789,MFCD00004789,MFCD00004789
InChI Key NGHOLYJTSCBCGC-VAWYXSNFSA-N
Sinonimo benzyl alcohol cinnamic ester, benzylcinnamate, benzyl alcohol, cinnamate, wln: r1u1vo1r, benzyl .gamma.-phenylacrylate, benzyl cis-cinnamate, benzyl z-cinnamate, 2-propenoic acid, 3-phenyl-, phenylmethyl ester, z-benzyl 3-phenylacrylate, cinnamic acid, benzyl ester, z
PubChem CID 15558051
IUPAC Name benzyl (Z)-3-phenylprop-2-enoate
SMILES O=C(OCC1=CC=CC=C1)\C=C\C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Benzyl cinnamate
Punto di fusione 34°C to 36°C
Densità 1.11
Punti di ebollizione 195°C to 200°C (5 mmHg)
Punto d'infiammabilità 180°C (356°F)
Quantità 100 g
Beilstein 2051339
Indice di Merck 14,1130
Peso formulazione 238.29
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.