Learn More
Benzyl isocyanide, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10622793
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10340-91-7
Formula molecolare C8H7N
Molecular Weight (g/mol) 117.15
Numero MDL MFCD00000004
InChI Key RIWNFZUWWRVGEU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzyl isocyanide, isocyanomethyl benzene, benzylisocyanide, benzene, isocyanomethyl, benzyl isonitrile, benzylimino methylidene, benzylisonitrile, benzylisonit-rile, isocyanomethylbenzol, isocyanomethyl-benzene
PubChem CID 82558
IUPAC Name isocyanomethylbenzene
SMILES [C-]#[N+]CC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Benzyl isocyanide
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Densità 0.9620g/mL
Punti di ebollizione 105.0°C to 106.0°C (75.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 79°C
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare C6H5CH2NC
Indice di rifrazione 1.5200 to 1.5220
Quantità 5 g
Beilstein 12,1041
Gravità specifica 0.962
Peso formulazione 117.18
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzyl isocyanide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.