Learn More
Benzyltriphenylphosphonium chloride, 99%
Codice prodotto. 11497916
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 11497916
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14034.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1100-88-5 | C25H22ClP | 388.87 g/mol
Benzyltriphenylphosphonium chloride is used as the accelerator of the Bisphenol AF curing system for fluoroelastomer. Also used as phase-transfer catalysts in the synthesis of certain organic compounds. It is used as a reactant for the synthesis of chemical compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Benzyltriphenylphosphonium chloride is used as the accelerator of the Bisphenol AF curing system for fluoroelastomer. Also used as phase-transfer catalysts in the synthesis of certain organic compounds. It is used as a reactant for the synthesis of chemical compounds.
Solubility
Soluble in water and alcohol. Insoluble in acetone.
Notes
Hygroscopic. Store under inert gas. Store away from strong oxidizing agents, water/ moisture..
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1100-88-5
Formula molecolare C25H22ClP
Molecular Weight (g/mol) 388.87
Numero MDL MFCD00011913
InChI Key USFRYJRPHFMVBZ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo benzyltriphenylphosphonium chloride, triphenylbenzylphosphonium chloride, phosphonium, triphenyl phenylmethyl-, chloride, benzyltriphenylphosphanium chloride, benzyl triphenylphosphonium chloride, benzyl-triphenyl-phosphonium chloride, phosphonium, triphenyl phenylmethyl-, chloride 1:1, triphenylbenzylphosphine, chloride, benzyl triphenyl phosphoniumchlorid
PubChem CID 70671
IUPAC Name benzyl(triphenyl)phosphanium;chloride
SMILES [Cl-].C(C1=CC=CC=C1)[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Benzyltriphenylphosphonium chloride
Punto di fusione ∼330°C (decomposition)
Punto d'infiammabilità >300°C (572°F)
Odore Odorless
Quantità 100 g
Numero UN UN3464
Beilstein 3599868
Sensibilità Hygroscopic
Informazioni di solubilità Soluble in water and alcohol. Insoluble in acetone.
Peso formulazione 388.88
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H330-Letale se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.