Learn More
Berkshire™ Durx™ 670 Cleanroom Wipers
Sfoglia Tutto Berkshire Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
12 x 12 in.
4 x 4 in. (10.16 x 10.16 cm)
7 x 8 in. (17.7 x 25.4 cm)
Quantità confezione:
1200/Pk.
150/Pk.
300/Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12000
pezzi 150
Descrizione
- Made from mechanically hydroentangled 55% cellulose/45% polyester; no secondary binders
- Steam autoclavable for use in aseptic areas
- Work well with IPA and other solvents
- Smooth, highly sorbent and durable; general-purpose wiper
- Low tendency to shed particles; low extractables
- Also available as wafer separators for horizontal wafer stacking
Order Info
Basis weight: 67.6g/m2
Specifica
Specifica
| Product Type | Cleanroom Wipe |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 4 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 10 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 4 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 10 cm |
| Materiale | Polyester Cellulose |
| Compatibilità | Common cleaning and disinfecting solutions |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Peso base | 67.6 |
| Certificazione/Conformità | RoHS 2002/05, REACH, USP |
| Vedi altri risultati |