Learn More
Berkshire™ Durx™ 670 Cleanroom Wipers
Codice prodotto. p-210043 Sfoglia Tutto Berkshire Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
12 x 12 in.
4 x 4 in. (10.16 x 10.16 cm)
7 x 8 in. (17.7 x 25.4 cm)
Quantità confezione:
1200/Pk.
150/Pk.
300/Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12000
pezzi 150
Codice prodotto. 15777187
Marca: Berkshire™ DR670.0404.10
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For ISO Class 5 to 8 (100 to 100000) Cleanroom Class applications
  • Made from mechanically hydroentangled 55% cellulose/45% polyester; no secondary binders
  • Steam autoclavable for use in aseptic areas
  • Work well with IPA and other solvents
  • Smooth, highly sorbent and durable; general-purpose wiper
  • Low tendency to shed particles; low extractables
  • Also available as wafer separators for horizontal wafer stacking
Order Info
Basis weight: 67.6g/m2
Specifica
Product Type Cleanroom Wipe
Lunghezza (sistema imperiale) 4 in.
Lunghezza (sistema metrico) 10 cm
Larghezza (sistema imperiale) 4 in.
Larghezza (sistema metrico) 10 cm
Materiale Polyester Cellulose
Compatibilità Common cleaning and disinfecting solutions
Autoclavabile Autoclavable
Peso base 67.6
Certificazione/Conformità RoHS 2002/05, REACH, USP
Colore White
Struttura Nonwoven
Dimensioni (L x P) 4 x 4 in. (10.16 x 10.16 cm)
Da utilizzare con (applicazione) For use in ISO Class 5 and higher cleanroom environments, general purpose wiping and polishing of surface areas, including optics
Da utilizzare con (apparecchiatura) For aerospace, defense electronics, food processing, computer assembly and semiconductor, circuit board, pharmaceutical and biomedical device manufacturing
Quantità confezione 1200/Pk.