Learn More
Berkshire™ Durx™ 770 Wipers
For ISO Class 5 (Class 100) applications
990.00€
Specifica
Product Type | Cleanroom Wipe |
---|---|
Materiale | Polyester Cellulose |
Compatibilità | Common cleaning and disinfecting solutions |
Autoclavabile | Autoclavable |
Peso base | 65.8 |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12716045
|
Berkshire™
DR770.1212.20 |
12 in. |
990.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Made from mechanically hydroentangled 55% cellulose/45% polyester with proprietary non-ionic binder
- Work well with IPA and other solvents
- Low fiber and particle generation
- Soft, highly sorbent and durable
- Critical combination of synthetic polyester strength with the absorbent characteristics of cellulose
Order Info
Basis weight, 65.8g/m2.
Specifica
Cleanroom Wipe | |
Common cleaning and disinfecting solutions | |
65.8 |
Polyester Cellulose | |
Autoclavable | |
RoHS |