Learn More
Berkshire™ MicroSeal™ 1200 Wipers
For ISO Class 3 (Class 1) applications
1050.00€
Specifica
Product Type | Cleanroom Wipe |
---|---|
Materiale | Polyester Knit |
Compatibilità | IPA, Acetone and other solvents |
Bordi | Sealed |
Da utilizzare con (applicazione) | For use in ISO Class 3, spill control, equipment cleaning and general cleanup |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17414302
|
Berkshire™
MS1200.1212.6 |
30.48 cm | 30.48 cm |
1050.00€
pezzi 600 |
Spedizione stimata: 17-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
All-purpose wipers for use in spill control, equipment cleaning, and general cleanup.
- Made of ultrasonically sealed edge 100% continuous filament polyester knit
- Works well with IPA, acetone, and other solvents
- Laundered and packed in an ISO 4 (Class 10) cleanroom
- Critically low particle and fiber generation
Specifica
Cleanroom Wipe | |
IPA, Acetone and other solvents | |
For use in ISO Class 3, spill control, equipment cleaning and general cleanup |
Polyester Knit | |
Sealed | |
Photolithography Process areas, flat panel, optics, and chamber cleans |