Learn More
Berkshire™ SatPax™ 3000 Presaturated Specialty Wipers
For use in ISO Class 3 to 5 and higher cleanroom environments
57.05€
Specifica
Product Type | Pre-saturated IPA Wiper |
---|---|
Lunghezza (sistema imperiale) | 9 in. |
Lunghezza (sistema metrico) | 22.86 cm |
Larghezza (sistema imperiale) | 9 in. |
Larghezza (sistema metrico) | 22.86 cm |
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Da utilizzare con (applicazione) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Da utilizzare con (applicazione) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12837153
|
Berkshire™
SPX3000.001.12 |
Pre-saturated IPA Wiper | For use in ISO Class 3 to 5 and higher cleanroom environments, for use in wet cleaning of critical surfaces where control of flammable solvents and flammable solvent concentrations is required |
57.05€
pezzi 30 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Knitted polyester wipers resolve safety issues associated with storing, mixing and dispensing solvents; also improve the cleaning process
- Patented sealed edge process for reduced fiber contamination
- Presaturated with consistent IPA/DI Water concentrations and saturation
Order Info
Measure 9 x 9 (23 x 23cm). Available 30 J-folded sheets per resealable flexible pouch.
Specifica
Pre-saturated IPA Wiper | |
22.86 cm | |
22.86 cm | |
145 | |
Sealed | |
2-ply |
9 in. | |
9 in. | |
Polyester Knit | |
RoHS, REACH | |
9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm) | |
70% Isopropyl Alcohol, 30% Deionised Water |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- SatPax 70% IPA / 30% DI H2O
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Solido infiammabile Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H228-Solido infiammabile.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: isopropyl alcohol