Learn More
Berkshire™ Panni Super Polx™ 1200
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12817153 Sfoglia Tutto Berkshire Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
12 x 12 in.
9 x 9 pollici (22.86 x 22.86 cm)
Quantità confezione:
150/confezione
75 (Bulk)
Dimensione della confezione:
pezzi 150
pezzi 75
Codice prodotto. 12817153
Marca: Berkshire™ S1200.1212.14
Edge
For ISO Class 4 (Class 10) applications
  • Knitted with the highest quality 100% continuous-filament polyester
  • Works well with IPA, acetone, and other solvents
  • Chemical resistant with low ion generation
  • Durable for abrasive wiping
  • soft hand and edge for sensitive surfaces
  • Laundered and packaged in an ISO Class 4 (Class 10) cleanroom environment
Order Info
Basis weight: 145g/m2.
† Bulk packaging.
Specifica
Product Type Cleanroom Wipe
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 30.48 cm
Larghezza (sistema imperiale) 12 in.
Larghezza (sistema metrico) 30.48 cm
Materiale Polyester Knit
Compatibilità IPA, Acetone and other solvents
Peso base 151
Certificazione/Conformità RoHS 2002/05, REACH
Bordi Knife cut
Dimensioni (L x P) 12 x 12 in.
Da utilizzare con (applicazione) CD and DVD manufacturing operations
Quantità confezione 75 (Bulk)
Sterilità Non sterile