Learn More
Berkshire™ Panni Super Polx™ 1200
BIOPHARMA
Codice prodotto. p-209994 Sfoglia Tutto Berkshire Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
12 x 12 in.
9 x 9 pollici (22.86 x 22.86 cm)
Quantità confezione:
150/confezione
75 (Bulk)
Dimensione della confezione:
pezzi 150
pezzi 75
Codice prodotto. 12807153
Marca: Berkshire™ S1200.0909.8
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For ISO Class 4 (Class 10) applications
  • Knitted with the highest quality 100% continuous-filament polyester
  • Works well with IPA, acetone, and other solvents
  • Chemical resistant with low ion generation
  • Durable for abrasive wiping
  • soft hand and edge for sensitive surfaces
  • Laundered and packaged in an ISO Class 4 (Class 10) cleanroom environment
Order Info
Basis weight: 145g/m2.
† Bulk packaging.
Specifica
Product Type Panni per camere bianche Super Polx™ 1200
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 22.86 cm
Larghezza (sistema imperiale) 9 pollici
Larghezza (sistema metrico) 22.86 cm
Materiale Maglia di poliestere
Compatibilità IPA, acetone e altri solventi
Peso base 151
Certificazione/Conformità RoHS 2002/05, REACH
Bordi Taglio da coltello
Dimensioni (L x P) 9 x 9 pollici (22.86 x 22.86 cm)
Da utilizzare con (applicazione) Per uso in camere bianche classe ISO 4 e superiori, pulizia di dispositivi medicali, applicazione e rimozione di soluzioni di pulizia e disinfettanti
Quantità confezione 150/confezione
Sterilità Non sterile