Learn More
BES, 0.5M buffer soln., pH 7.0, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7041734
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
Codice prodotto. 15472899
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J60061.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 66992-27-6
Formula molecolare C6H14NNaO5S
Molecular Weight (g/mol) 235.23
Numero MDL MFCD00067425
InChI Key CFQLQLSIZOWFNV-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23671640
IUPAC Name sodium;2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]ethanesulfonate
SMILES C(CO)N(CCO)CCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico BES buffer soln.
Colore Colorless
Concentrazione 0.5 M
pH 7.0
Forma fisica Liquid
Quantità 100 mL