Learn More
Thermo Scientific Chemicals BES, 99+%, for biochemistry
Codice prodotto. 10082210 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 10082210
Marca: Thermo Scientific Chemicals 172580250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10191-18-1 | C6H15NO5S | 213.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10191-18-1
Formula molecolare C6H15NO5S
Molecular Weight (g/mol) 213.25
Numero MDL MFCD00007533
InChI Key AJTVSSFTXWNIRG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo N, N-Bis(2-hydroxyethyl)-2-aminoethanesulfonic acid
PubChem CID 73243
ChEBI CHEBI:39045
SMILES OCCN(CCO)CCS(O)(=O)=O
Specifica
Absorbance 0.095 max. (1 M in H2O) at 260nm
Materiale o nome chimico BES
Punto di fusione 152.0°C to 154.0°C
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Colore Beige to Brown
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 99+%
Spettro a infrarossi Authentic
Perdita all'essiccatura 0.5 % max. (100°C, 2 hrs)
Formula lineare (HOCH2CH2)2NCH2CH2SO3H
Imballaggio Glass bottle
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
IUPAC Name 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]ethane-1-sulfonic acid
Peso formulazione 213.25
Percent Purity ≥99%
Grado Biochemical
Identificativo prodotto
  • BES