Learn More
BES, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11483107
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
BES is used as a buffer to maintain the pH of the solutions in biological experiments. It is useful for diagnostic assay manufacturing industry. It induces cross-linking between sulfonated polyimide chains in sulfonated polyimide membranes. It acts as biobuffer to investigate the aqueous medium self-assembly of heterometallic CuII/Li 3D coordination polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Store in cool place. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10191-18-1
Formula molecolare C6H15NO5S
Molecular Weight (g/mol) 213.25
Numero MDL MFCD00007533
InChI Key AJTVSSFTXWNIRG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n,n-bis 2-hydroxyethyl-2-aminoethanesulfonic acid, bes, ethanesulfonic acid, 2-bis 2-hydroxyethyl amino, 2-bis 2-hydroxyethyl amino ethanesulfonic acid, n,n-bis 2-hydroxyethyl taurine, n,n-bis hydroxyethyl-2-aminoethanesulfonic acid, bes buffering agent, taurine, n,n-bis 2-hydroxyethyl, 2-bis 2-hydroxyethyl amino-ethanesulfonicacid
PubChem CID 73243
ChEBI CHEBI:39045
IUPAC Name 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]ethanesulfonic acid
SMILES OCCN(CCO)CCS(O)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico BES
Punto di fusione 153°C to 157°C
Quantità 25 g
Beilstein 1781572
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 213.25
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • BES
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: BES