Learn More
BES (White Crystalline Powder), Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantità:
100 g
Imballaggio:
Poly Bottle
Descrizione
- Used to make BES buffer with a useful pH range of 6.4-7.8 for biological applications
- Literature describes BES buffer as preferred buffer for higher transfection efficiency of plasmid DNA
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | BES |
Punto di fusione | 152°C |
Colore | White |
pH | 2.5 to 5.0 |
Forma fisica | Solid |
Quantità | 100 g |
DNasi | DNase free |
Intervallo percentuale saggio | ≥99 % |
Perdita all'essiccatura | 1% max. |
Imballaggio | Poly Bottle |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- BES
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.