missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Besifloxacin hydrochloride

Codice prodotto. 17231206
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 405165-61-9
Formula molecolare C19H22Cl2FN3O3

Specifica

Materiale o nome chimico Besifloxacin hydrochloride
Quantità 500 mg
Peso formulazione 430.31
InChI Key PMQBICKXAAKXAY-UHFFFAOYNA-N
SMILES Cl.NC1CCCCN(C1)C1=C(F)C=C2C(=O)C(=CN(C3CC3)C2=C1Cl)C(O)=O
IUPAC Name 7-(3-aminoazepan-1-yl)-8-chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 430.30

RUO – Research Use Only

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato