Learn More
SHOWA™ Guanti in butile
Click to view available options
Size:
8
9
10
11
Grip Design:
Smooth
Description
Injection-molded butyl rubber gloves with highest permeation resistance to gas or water vapors.
- Extra-heavy gauge for cut and puncture resistance with a smooth or rough finish
- Pull on easily over CPC suit
- Rolled cuff
- Unlined
- Thickness: 25 mil
- Length: 14 in. (36 cm)
Spécification
Spécification
Certificazione/Conformità | EN 388 |
Certifications/Compliance (Europe) | Cat III, CE 0299, EN 420:2003+A1:2009 |
Colore | Black |
Latex Free | Yes |
Materiale | Butyl |
Size | 10 |
Spessore (sistema imperiale) | 25 mil |
Spessore (sistema metrico) | 0.63 mm |
EN388 Standard | EN 388:2020X |
EN ISO 374-1 | Type B |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu