Learn More
SHOWA™ Guanti in butile
Codice prodotto. 12950675
Click to view available options
Size:
8
9
10
11
Grip Design:
Smooth
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Extra-thick 28 mil chemical and acid resistant gloves offer protection against highly corrosive acids, ketones and esters.
Injection-molded butyl rubber gloves with highest permeation resistance to gas or water vapors.
  • Extra-heavy gauge for cut and puncture resistance with a smooth or rough finish
  • Pull on easily over CPC suit
  • Rolled cuff
  • Unlined
  • Thickness: 25 mil
  • Length: 14 in. (36 cm)
Specifica
Certificazione/Conformità EN 388
Certifications/Compliance (Europe) Cat III, CE 0299, EN 420:2003+A1:2009
Colore Black
Latex Free Yes
Materiale Butyl
Size 11
Spessore (sistema imperiale) 25 mil
Spessore (sistema metrico) 0.63 mm
EN388 Standard EN 388:2020X
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES BIK
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi only
Da utilizzare con (applicazione) Manufacturing, handling acids and chemicals, nerve agents, military, homeland security, hazmat
Stile polso guanto Rolled
Grip Design Smooth
Rivestimento interno Unlined
Modello 878-11
Lunghezza (sistema imperiale) 14 in.
Lunghezza (sistema metrico) 35.5 cm