Learn More
SHOWA™ Guanti in nitrile con fodera floccata Glove™ Nitri-Solve™
Codice prodotto. 13184354
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
Dimensione della confezione:
12 paia
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Codice prodotto. 13184354
Marca: SHOWA™ 73009
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Made from a nitrile compound, the SHOWA™ 730 unsupported gauntlets are lightweight, flock-lined and resistant to a range of solvents, animal fats and other chemicals.
  • Nitrile formulation
  • Flock-lined for enhanced comfort
  • Protects hands from oils, hydrocarbons, grease and abrasion
  • Bisque finish allows secure handling in wet and dry conditions
  • Designed for easy movement and continuous wear
  • Wrist well protected
  • Embossed with the size for ease of pairing after laundering
  • 15 mil thick, 13 in. length
  • Suitable for agricultural, automotive, chemical, contract cleaning, municipal, oil and gas
  • Unlined version available: Fisher part #'s 11-395-30A-E (sizes 7-11)
Specifica
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certificazione/Conformità 21 CFR 170-199
Certifications/Compliance (Europe) CE Cat III, EN 420: 2003+A1:2009, EN 374-2:2003
Chlorinated No
Colore Verde
Latex Free
Materiale Nitrile
Size 9
Spessore (sistema imperiale) 15 mil
Spessore (sistema metrico) 0.38 mm
EN388 Standard EN 388:2016 2001X
EN 421 No
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES JKLOPT
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi only
Da utilizzare con (applicazione) produzione, trattamento degli alimenti, protezione antispruzzi di materiali pericolosi, laboratori, servizi di pulizia, verniciatura, maneggiamento di combustibili e raffinerie
Stile polso guanto Dritto
Grip Design Bisque
Materiale rivestimento interno Cotton Flock
Rivestimento interno Floccato
Modello 730-09
Serie SHOWA™ 730
Lunghezza (sistema imperiale) 13 in.
Lunghezza (sistema metrico) 33 cm