Learn More
Fisherbrand™ Schermi per radiazioni Beta
Ideal for protection from Beta radiation, Fisherbrand™ radiation shields are supplied in small, medium and large sizes and with a 15cm-deep curved base for use with safety trays, or a 30x30cm flat base for under-the-bench protection.
128.00€ - 144.00€
Codice del prodotto | Marca | Include | Dimensions | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Dimensions | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12307177
|
Fisherbrand™
|
Small Fixed 15° Angle | 453 x 300 x 150 mm | Flat Base |
128.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12307187
|
Fisherbrand™
|
Angolo di 45° | 600 x 350 x 300 mm | Flat Base |
130.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12387177
|
Fisherbrand™
|
15° Angle | 531 x 350 x 300 mm | Flat Base |
144.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12347187
|
Fisherbrand™
|
Large Fixed 15° Angle | 530 x 350 x 300 mm | Curved Base |
144.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12327177
|
Fisherbrand™
|
Small Fixed 45° Angle | 455 x 300 x 150 mm | Flat Base |
130.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12307197
|
Fisherbrand™
|
15° Angle; Curved Base | 461 x 300 x 150 mm | Curved Base |
137.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Supplied in small, medium and large sizes and with a 15cm-deep curved base for use with safety trays, or a 30x30cm flat base for under-the-bench protection
- A range of angles offers increased maneuverability, while clear optical acrylic aids visualisation
Specifica
Beta Radiation Shield |