Learn More
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 18 Guard Cartridges
Available in limited dimensions. Please contact Customer Service for more details.
297.00€ - 456.95€
Specifica
Carico di carbonio | 13% |
---|---|
pH | 2 to 12 |
Lunghezza (sistema metrico) | 10 mm |
Dimensione del poro | 150Å |
Surface Area | 200 m2/g |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Dimensione particelle | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Dimensione particelle | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10197984
|
Thermo Scientific™
71503-012101 |
2.1 mm | 10 mm | 3 μm |
456.95€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 18-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11582841
|
Thermo Scientific™
71503-014001 |
4 mm | 10 mm | 3 μm |
456.95€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 18-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11592841
|
Thermo Scientific™
71505-014001 |
4 mm | 10 mm | 5 μm |
411.13€
pezzi 4 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10419634
|
Thermo Scientific™
71505-012101 |
2.1 mm | 10 mm | 5 μm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10438094
|
Thermo Scientific™
71505-013001 |
3 mm | 10 mm | 5 μm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11572841
|
Thermo Scientific™
71503-013001 |
3 mm | 10 mm | 3 μm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 18 Guard Cartridges are available in limited dimensions. Please contact Customer Service for more details.
- The 10mm design offers maximum protection with minimal increase in retention
- Fit Thermo Scientific UNIGUARD™ direct connection and stand alone holders
- Highly efficient and reproducible Thermo Scientific columns
- 150Å pore size for small molecules, peptides and protein digests
- Superb pH stability
Requires:
Thermo Scientific Unigard™ direct connection or stand-alone holder, sold separately.
Specifica
13% | |
10 mm | |
200 m2/g | |
Yes |
2 to 12 | |
150Å | |
Uniguard Direct-connection and Stand Alone Holder | |
L1 |