Learn More
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 8 Javelin Guard Columns
A good first choice for compounds typically considered difficult to analyze
427.00€ - 491.93€
Specifica
Carico di carbonio | 7% |
---|---|
pH | 2 to 8 |
Dimensione particelle | 5 μm |
Dimensione del poro | 150Å |
Surface Area | 200 m2/g |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11583241
|
Thermo Scientific™
71405-012106 |
2.1 mm | 10 mm |
491.93€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11503251
|
Thermo Scientific™
71405-022106 |
2.1 mm | 20 mm |
491.93€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 17-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11523251
|
Thermo Scientific™
71405-024006 |
4 mm | 20 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Direct-connection, fingertight design for convenience and maximum efficiency
- Patented design requires no holder, allowing quick and easy replacement
Specifica
7% | |
5 μm | |
200 m2/g | |
Analytical HPLC Column | |
No |
2 to 8 | |
150Å | |
HPLC Column | |
BetaBasic 8 | |
L7 |