Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ C8 Guard Cartridges
Drop-in guard cartridges offer convenience, economy and effective protection for extending column lifetime.
411.13€ - 421.82€
Specifica
Dimensione particelle | 5 μm |
---|---|
Lunghezza (sistema metrico) | 10 mm |
Fase stazionaria | C8 |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Dimensione particelle | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Dimensione particelle | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10712147
|
Thermo Scientific™
70205-013001 |
3 mm | 5 μm |
411.13€
pezzi 4 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10448864
|
Thermo Scientific™
70205-014001 |
4 or 4.6 mm | 5 μm |
421.82€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 18-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Drop-in guard cartridges offer convenience, economy and effective protection for extending column lifetime.
- The 10mm design offers maximum protection with minimal increase in retentio
- Fit Thermo Scientific UNIGUARD™ direct connection and stand alone holders
- Particle size: 5μm
- 10L x 3.0mm I.D.
- Thermo Scientific chemistry on 100Å silica
- High surface area with high bonded phase coverage
Specifica
5 μm | |
10 mm | |
C8 |