Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ Phenyl Guard Cartridges
Thermo Scientific™ BetaSil™ Phenyl Guard Cartridges are available in limited dimensions. Please contact Customer Service for more details.
411.13€
Specifica
Carico di carbonio | 11% |
---|---|
pH | 2 to 9 |
Dimensione particelle | 5 μm |
Lunghezza (sistema metrico) | 10 mm |
Dimensione del poro | 100Å |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Dimensione particelle | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Dimensione particelle | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10784827
|
Thermo Scientific™
70605-014001 |
4 mm | 10 mm | 5 μm |
411.13€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Thermo Scientific™ BetaSil™ Phenyl Guard Cartridges are available in limited dimensions. Please contact Customer Service for more details.
- Thermo Scientific chemistry on 100Å silica
- High surface area with high bonded phase coverage
- Particle size: 5μm
- 10L x 4.0mm I.D.
- The 10mm design offers maximum protection with minimal increase in retention
- Fit Thermo Scientific UNIGUARD™ direct connection and stand alone holders
Requires:
Thermo Scientific Uniguard™ or standalone holder, sold separately.
Specifica
11% | |
5 μm | |
100Å | |
Uniguard Direct-connection and Stand Alone Holder | |
L11 |
2 to 9 | |
10 mm | |
4 mm | |
Yes |