Learn More
Saint-Gobain Tubo Bev-A-Line XX
Codice prodotto. 11713129
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
4.2 mm
6.4 mm
9.5 mm
Dimensione della confezione:
150m
75m
pezzi 150
Codice prodotto. 11713129
Marca: Saint-Gobain 0649154
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
designed to handle most fuels and industrial lubricants, this tubing resists the swelling and hardening caused by hydrocarbon-based fluids. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon Fuel and Lubricant Tubing reduces the risk of failure due to crackin
  • Heat-bondable, translucent tubing
  • No plasticizers
  • Safe for food, beverage, drug, lab and general use
  • More affordable than PTFE tubing
  • Resin is FDA-compliant (liner: 21 CFR 177.1520; shell 21 CFR 177.1350)
  • Meets USP Class VI, USDA, and National Formulary requirements
  • Sterilize with ethylene oxide or dry heat
  • Avoid use with strong solvents
Specifica
Certificazione/Conformità La guaina in resina è approvata da NSF per l'acqua potabile, FDA
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 6.4 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 9.6 mm
Overall Length (Metric) 150 m
Spessore (sistema metrico) 1.6 mm
Da utilizzare con (applicazione) Applicazioni che richiedono la massima purezza e campionamento dell'aria. Soluzione ideale per particolato (non aderisce al liner) e applicazioni per le quali è richiesta la resistenza ai raggi UV
Min. Operating Temperature (Metric) °
Quantità confezione 1 Each
Sterilità Sterili
Colore Semitrasparente
Flexibility Semirigid
Pressione massima 100 psi
Max. Operating Temperature (Metric) da –51 a 71 °C